6-EAPB HCL (1-(BENZOFURAN-6-YL)-N-ETHYLPROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE) 1.0 MG/ML IN METHANOL (AS FREE BASE) 1 * 1 mL
Artikelnr. PROOAMP1389.08-01
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
6-EAPB HCL (1-(BENZOFURAN-6-YL)-N-ETHYLPROPAN-2-AMINE HYDROCHLORIDE) 1.0 MG/ML IN METHANOL (AS FREE BASE) 1 * 1 mL
Artikelnr. PROOAMP1389.08-01
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Sealing film for manual application, Parafilm® M
Lieferant: HEATHROW
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Nitrilhandschuhe, Kimtech™ Purple Nitrile™
Lieferant: KIMBERLY CLARK
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
Lieferant: VWR Collection
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandschuhe
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection