ContactUsLinkComponent
Recirculating Chiller F-308 900W at 15°C, Display, 230V Der F-308 ist ein platzsparender Umlaufkühler, konzipiert für bis zu zwei Rotavapor R-300. Merkmale: feste Temperatureinstellung, ECO-Modus, zentrale Kontrolle mit Kontrolleinheit I-300 / I-300 1 * 1 ST
  BUCH11F30801
 :  BUCHI
Recirculating Chiller F-308 900W at 15°C, Display, 230V Der F-308 ist ein platzsparender Umlaufkühler, konzipiert für bis zu zwei Rotavapor R-300. Merkmale: feste Temperatureinstellung, ECO-Modus, zentrale Kontrolle mit Kontrolleinheit I-300 / I-300 1 * 1 ST
  BUCH11F30801
 :  BUCHI
Frequently Bought Together