ContactUsLinkComponent
STS 212 K EX-LUFTSTROMWÄCHTER 7M Messfühler Zonen0/20 Erfassungsbereich 2...25 m/s Mediumtemperatur -20 ... +60 °C Ex-Zeichen: II 1D IP 67 T 137°C/ II 1/2 G Ex ia IIC T4 Zulassung TÜV 02 ATEX 1816 X Umgebungstemperatur für T-Klassen: T4: 45 °C T5: 60 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11152/7M
STS 212 K EX-LUFTSTROMWÄCHTER 7M Messfühler Zonen0/20 Erfassungsbereich 2...25 m/s Mediumtemperatur -20 ... +60 °C Ex-Zeichen: II 1D IP 67 T 137°C/ II 1/2 G Ex ia IIC T4 Zulassung TÜV 02 ATEX 1816 X Umgebungstemperatur für T-Klassen: T4: 45 °C T5: 60 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP11152/7M
Frequently Bought Together