AuftragsverfolgungKontakt
Microscope slides, Corning® | Avantor
Microscope slides, Corning®
Plain slides, Farblos, Glas, 75×50 mm
Artikelnr. CORN2947-75X50_72
Anbieter:   Corning
Microscope slides, Corning®
Artikelnr. CORN2947-75X50_72
Anbieter:  Corning
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
Plain slides, Farblos, Glas, 75×50 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 72 ST
Product Details & Documents
Diese Objektträger sind entweder einseitig matt, beidseitig matt oder klar erhältlich.
  • Verstärkte Klarheit reinweißes Glas
  • Matte Objektträger sind sandgestrahlt, leicht zu beschreiben und gut lesbar
  • Jeder Objektträger wird vor der Auslieferung auf Splitter und scharfe Ränder untersucht
Spezifikationen
  • Farbe:
    Farblos
  • Bezeichnung:
    Plain slides
  • L×B:
    75×50 mm
  • Material:
    Glas
  • Seq:
    06