AuftragsverfolgungKontakt
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Pilot ONE®, Mini-USB an PC, USB Typ A, 3 m
  HUBE54949
 :   HUBER
Steuerkabel
  HUBE54949
 :  HUBER
Steuerkabel
Steuerkabel
Steuerkabel zum Verbinden von Pilot ONE®, Mini-USB an PC, USB Typ A, 3 m
17,00 €
1 * 1 ST
Es stehen verschiedene Steuerkabel für USB, RS232, RS485 oder analoge Schnittstellen (AIF) zur Verfügung. Es sind auch Kabel für ein externes Steuersignal (ECS), einen potentialfreien Kontakt (POKO) oder für einen externen Schwimmerschalter (LEVEL) erhältlich.
 :
 :
 :
 :
 :
  • Bezeichnung:
    Steuerkabel zum Verbinden von Pilot ONE®, Mini-USB an PC, USB Typ A
  • Länge:
    3 m
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    HUBE54949