n-Hexan, wasserfrei, über Molekularsieben
250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan, wasserfrei, über Molekularsieben
Artikelnr. 47104.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Springe zu:
Product Details & Documents
CAS No.: 110-54-3 Molecular Formula: C6H14 Formula Weight: 86.18 Flash Point: -23°(-9°F) Physical Form: Liquid Density: 0.659 Refractive Index: 1.3750 Appearance: Colourless Melting Point: -95° Boiling Point: 69° Beilstein Reference: 1730733 UN No.: UN1208 MDL No.: MFCD00009520
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Merck-Index:14,4694
- Siedepunkt:69 °C
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,659
- Blitzpunkt:–23 °C (–9 °F)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1208
- ADR:3,II
- :verpackt unter Argon in wiederversiegelbaren ChemSeal™ Flaschen
- EINECS:203-777-6
Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:250 mL



