ContactUsLinkComponent
FDA-konforme Software „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Erfüllt die Anforderungen für den Gebrauch von elektronisch gespeicherten Datensätz en und elektronischen Signaturen, die in der Richtlinie 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA) fest 1 * 1 ST
  MEMMFDAQ1UF450TS
 :  MEMMERT
FDA-konforme Software „AtmoCONTROL FDA-Edition“. Erfüllt die Anforderungen für den Gebrauch von elektronisch gespeicherten Datensätz en und elektronischen Signaturen, die in der Richtlinie 21 CFR Part 11 der US Food and Drug Administration (FDA) fest 1 * 1 ST
  MEMMFDAQ1UF450TS
 :  MEMMERT
Frequently Bought Together