ContactUsLinkComponent
Flexibel im Innenraum bzw. Beschickungsgut zu positionierender Pt100 Temperatursensor zur „Vor-Ort“ Temperaturmessung (maximal 3 zus ätzliche Sensoren sind möglich). Die jeweils gemessenen Temperaturen können im Display angezeigt und im integrierten 1 * 1 ST
Artikelnr. MEMMUF750TSH8
Lieferant:  MEMMERT
Flexibel im Innenraum bzw. Beschickungsgut zu positionierender Pt100 Temperatursensor zur „Vor-Ort“ Temperaturmessung (maximal 3 zus ätzliche Sensoren sind möglich). Die jeweils gemessenen Temperaturen können im Display angezeigt und im integrierten 1 * 1 ST
Artikelnr. MEMMUF750TSH8
Lieferant:  MEMMERT
Frequently Bought Together