Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Einbaubuchse nach NAMUR NE 28 zur programmsegmentgesteuerten Signalaussendung für frei wählba re zu aktivierende periphere Funktionen (z.B. Aktivierung von akustischen und Signalen, von Absaugmotoren, Lüftern, R 1 * 1 ST
Artikelnr. MEMMUF260TSH72
Lieferant: MEMMERT
Frequently Bought Together