ContactUsLinkComponent
FUSION PULSE 7 Automatisierter 16 Bit 'Personal' Imager für Chemi/Geldok/Fluoro, inklusive: 4.2/10 Megapixel CCD-Kamera mit Peltier -Kühlung (DT -67 C), lichtstarkem Festwinkelobjektiv (f:0.84) mit Autofokus, 4-Positionen Filterrad und Epi-Weißlicht 1 * 1 ST
Artikelnr. 733-2456
Lieferant:  Vilber Lourmat
FUSION PULSE 7 Automatisierter 16 Bit 'Personal' Imager für Chemi/Geldok/Fluoro, inklusive: 4.2/10 Megapixel CCD-Kamera mit Peltier -Kühlung (DT -67 C), lichtstarkem Festwinkelobjektiv (f:0.84) mit Autofokus, 4-Positionen Filterrad und Epi-Weißlicht 1 * 1 ST
Artikelnr. 733-2456
Lieferant:  Vilber Lourmat
Frequently Bought Together