ContactUsLinkComponent
pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, S8-Steckkopf, Diaphragma: 2 x Si ngle Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte Polisolve Plus, Länge: 425 mm, Durchmesser: 12 mm, 1 * 1 ST
Artikelnr. HAMI242428-1253
Lieferant:  HAMILTON BONADUZ
pH-Sensor für anspruchsvolle chemische Applikationen, Reinigung: SIP, Autoklavierungen, kein Kabel, S8-Steckkopf, Diaphragma: 2 x Si ngle Pore, Material: Glasschaft, Elektrolyt: polymerer Elektrolyte Polisolve Plus, Länge: 425 mm, Durchmesser: 12 mm, 1 * 1 ST
Artikelnr. HAMI242428-1253
Lieferant:  HAMILTON BONADUZ
Frequently Bought Together