Schlenklinie Basic Entnahme über 4xOlive DN9, 4 Patent Hähne Normag, PTFE-Küken wechselbar, große 4 mm Bohrung für bessere Vakuumeigenschaften, stabiles Glasrohr mit AD 26 mm Wdg. 2,0 mm, die Schutgas und Vakuumlinie ist auf der linken Seite rund ver 1 * 1 ST
Catalog # QVFLPNS0015395
Supplier: QVF LABORTECHNIK
Frequently Bought Together