ContactUsLinkComponent
Präzisionswaage Mettler Modell: ML503T/00 . Höchstlast: 520 g Ablesbarkeit: 1 mg Waagschalendurchmesser: 120 mm Justierung: Intern / FACT Schnittstellen: LAN Optional WLAN/Bluetooth RS232 USB-Gerät USB-Host Eichzulassung: Nein . Allg.: Advanced Präz 1 * 1 ST
Artikelnr. 611-3593
Lieferant:  Mettler - Toledo
Präzisionswaage Mettler Modell: ML503T/00 . Höchstlast: 520 g Ablesbarkeit: 1 mg Waagschalendurchmesser: 120 mm Justierung: Intern / FACT Schnittstellen: LAN Optional WLAN/Bluetooth RS232 USB-Gerät USB-Host Eichzulassung: Nein . Allg.: Advanced Präz 1 * 1 ST
Artikelnr. 611-3593
Lieferant:  Mettler - Toledo
Frequently Bought Together