IGMF 005 GSP Näherungsschalter 15m Kabel Nennschaltabstand sn [mm] 5 b Betriebsspannung [V] 10...55DC Schaltstrom [A] 400 Überstromauslösung [mA] 430 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [mA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz [Hz] 150 Umgebungstem 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP30705/15M
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together