AuftragsverfolgungKontakt
Test sieves, synthetic | Avantor
Test sieves, synthetic
200 mm, 45 mm, 0,200 mm
Artikelnr. LINK552050881-0200
Test sieves, synthetic
Artikelnr. LINK552050881-0200
Test sieves, synthetic
Test sieves, synthetic
200 mm, 45 mm, 0,200 mm
Preis
126,91 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The synthetic POM frame, nylon mesh sieves meet DIN 4197 requirements and all current amendments.
  • Metal free construction
Spezifikationen
  • Ø:
    200 mm
  • Maschenweite:
    0,200 mm
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    09