Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Arabitol 99% | Avantor

D(+)-Arabitol 99%

Glasflasche, 25 g
D(+)-Arabitol 99%
Artikelnr. ACRO302870250
CAS Nummer:  488-82-4
D(+)-Arabitol 99%
D(+)-Arabitol 99%

Glasflasche, 25 g

CAS Nummer:  488-82-4
Preis
172,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  D-Arabitol, (2R,4R)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol
  • CAS Nummer:488-82-4
  • Formel:C₅H₁₂O₅
  • MDL-Nummer:MFCD00004709
  • Molekulargewicht:152.15 g/mol
  • Schmelzpunkt:97…105 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:207-686-2

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    97 to 105 °C
  • HPLC:
    ≥98.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +10.5° to +13.5° (20 °C, 589 nm) (c=2, 2 % borax)

Spezifikationen

  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.