AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan ACS | Avantor
Cyclohexan ACS
Glasflasche, 1 L
Artikelnr. ACRO446280010
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Entzündlich
Cyclohexan ACS
Artikelnr. ACRO446280010
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan ACS
Cyclohexan ACS
Glasflasche, 1 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
67,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Siedepunkt:81 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:6,5 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Water:
    ≤0.02 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Substance darkened by H2SO4:
    Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L