AuftragsverfolgungKontakt
Vanadium(V)oxid 99+%
Kst.-Flasche, 250 g
Artikelnr. ACRO450162500
Ätzend
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Vanadium(V)oxid 99+%
Artikelnr. ACRO450162500
CAS Nummer:  1314-62-1
Vanadium(V)oxid 99+%
Vanadium(V)oxid 99+%
Kst.-Flasche, 250 g
CAS Nummer:  1314-62-1
Preis
89,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • CAS Nummer:1314-62-1
  • Formel:O₅V₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011457
  • Molekulargewicht:181.88 g/mol
  • Siedepunkt:1750 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:690 °C
  • Dichte:3,35 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Dark yellow Powder
  • Assay:
    ≥99.0 %
  • Particle size:
    ≤1.2 mm
  • Chromium (Cr):
    ≤0.1 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 %
  • Phosphorus (P):
    ≤0.04 %
  • Potassium (K):
    ≤0.4 %
  • Silicon (Si):
    ≤0.06 %
  • Sodium (Na):
    ≤0.3 %
  • Sulfur (S):
    ≤0.07 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    250 g
Spezifikationen