Vanadium(V)oxid 99+%
Glasflasche, 25 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Vanadium(V)oxid 99+%
Artikelnr. ACRO450160250
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1314-62-1
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- CAS Nummer:1314-62-1
- Formel:O₅V₂
- MDL-Nummer:MFCD00011457
- Molekulargewicht:181.88 g/mol
- Siedepunkt:1750 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:690 °C
- Dichte:3,35 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2862
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO45016
SDS
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Dark yellow Powder
- Assay:≥99.0 %
- Particle size:≤1.2 mm
- Chromium (Cr):≤0.1 %
- Iron (Fe):≤0.1 %
- Phosphorus (P):≤0.04 %
- Potassium (K):≤0.4 %
- Silicon (Si):≤0.06 %
- Sodium (Na):≤0.3 %
- Sulfur (S):≤0.07 %
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:25 g