Nitromethan 96% ACS
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:75-52-5
- Formel:CH₃NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00007400
- Molekulargewicht:61.04 g/mol
- Merck-Index:13,06644
- Siedepunkt:101,2 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:–29 °C
- Dichte:1,12 g/cm³
- Blitzpunkt:35 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-876-6
- UN:1261
- ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3805 to 1.3825 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.05 % (Coulometric)
- GC:≥95 %
- Color scale:≤10 APHA
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L