AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Ascorbinsäure ACS | Avantor
L(+)-Ascorbinsäure ACS
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Artikelnr. ACRO401470025
L(+)-Ascorbinsäure ACS
Artikelnr. ACRO401470025
CAS Nummer:  50-81-7
L(+)-Ascorbinsäure ACS
L(+)-Ascorbinsäure ACS
Kst.-Flasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  50-81-7
Preis
606,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
  • CAS Nummer:50-81-7
  • Formel:C₆H₈O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064328
  • Molekulargewicht:176.13 g/mol
  • Merck-Index:13,00837
  • Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:190…192 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-066-2
  • REACH:exempt
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    ≥99.0 %
  • Residue after ignition:
    ≤0.1 %
  • Specific optical rotation:
    +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤20 ppm
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg
Spezifikationen