AuftragsverfolgungKontakt
Digitonin
Glasflasche, 5 g
  ACRO407560050
Digitonin
  ACRO407560050
 :  11024-24-1
Digitonin
Digitonin
Glasflasche, 5 g
 :  11024-24-1
1 630,00 €
1 * 5 g
 :  Digitonin
  •  :11024-24-1
  •  :C₅₆H₉₂O₂₉
  •  :MFCD00077729
  •  :1229.312 g/mol
  •  :240 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :234-255-6
  •  :3462
  •  :6.1,III
  • Appearance:
    White to yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤6 % (1 g, 105°C)
  • Appearance of solution:
    (2.5% in warm EtOH) clear colorless to faint yellow
  • Residue after ignition:
    ≤0.3 %
  • Specific optical rotation:
    -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g