AuftragsverfolgungKontakt
Lanolin, wasserfrei USP
Kst.-Trommel, 2,5 kg
Lanolin, wasserfrei USP
Artikelnr. ACRO413000025
CAS Nummer:  8006-54-0
Lanolin, wasserfrei USP
Lanolin, wasserfrei USP
Kst.-Trommel, 2,5 kg
CAS Nummer:  8006-54-0
Preis
241,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Wool fat
  • CAS Nummer:8006-54-0
  • MDL-Nummer:MFCD00081740
  • Merck-Index:12,05371
  • Schmelzpunkt:38…40 °C
  • Dichte:0,932 to 0.945 g/cm³ (15 °C)
  • Blitzpunkt:209 °C (geschlossener Tiegel)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-348-6
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Yellow Wax
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    38 to 44 °C
  • Water:
    ≤0.25 %
  • Additional info:
    Water-soluble acids and alkalies: passes test
  • Antioxidant:
    ≤0.02 % (BHT)
  • Residue after ignition:
    ≤0.1 %
  • Acidity:
    ≤2.0 ml (ml 0.1 N NaOH)
  • Alkalinity:
    Passes test
  • Chloride (Cl):
    ≤0.035 %
  • Iodine value:
    18 to 36
  • Ammonia (NH3):
    Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    2,5 kg
Spezifikationen