AuftragsverfolgungKontakt
ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
Glasflasche, 25 g
Artikelnr. ACRO306290250
Ätzend
ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
Artikelnr. ACRO306290250
CAS Nummer:  403-29-2
ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
ω-Brom-4-fluoracetophenon 98%
Glasflasche, 25 g
CAS Nummer:  403-29-2
Preis
170,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
  • CAS Nummer:403-29-2
  • Formel:C₈H₆BrFO
  • MDL-Nummer:MFCD00040830
  • Molekulargewicht:217.04 g/mol
  • Siedepunkt:150 °C (12 mmHg)
  • Schmelzpunkt:46…49 °C
  • Blitzpunkt:>110 °C
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:206-955-1
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    45 to 50 °C
  • GC:
    ≥96.0 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    25 g