AuftragsverfolgungKontakt
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Glass bottle, AcroSeal®, 1 L
Artikelnr. 326830010.
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Entzündlich
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Artikelnr. 326830010.
CAS Nummer:  110-82-7
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Cyclohexan, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Glass bottle, AcroSeal®, 1 L
CAS Nummer:  110-82-7
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS Nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL-Nummer:MFCD00003814
  • Molekulargewicht:84.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02752
  • Siedepunkt:81 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:6,5 °C
  • Dichte:0,77 g/cm³
  • Blitzpunkt:–18 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-806-2
  • UN:1145
  • ADR:3,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.005 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.4 %
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0005 %
  • Acidity:
    ≤0.001 meq/g
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle, AcroSeal®
  • VE:
    1 L
Spezifikationen