AuftragsverfolgungKontakt
Adipohydrazid 98% | Avantor
Adipohydrazid 98%
Kst.-Flasche, 500 g
Artikelnr. ACRO203315000
Reizend
Umwelt
Adipohydrazid 98%
Artikelnr. ACRO203315000
CAS Nummer:  1071-93-8
Adipohydrazid 98%
Adipohydrazid 98%
Kst.-Flasche, 500 g
CAS Nummer:  1071-93-8
Preis
640,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Adipyl hydrazide
  • CAS Nummer:1071-93-8
  • Formel:C₆H₁₄N₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007614
  • Molekulargewicht:174.2 g/mol
  • Siedepunkt:446 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:178…182 °C
  • Lagertemperatur:Gefrierschrank
  • EINECS:213-999-5
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    178 to 182 °C
  • Titration:
    ≥97.5 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    500 g