AuftragsverfolgungKontakt
Dimethyldisulfid 99%
Glasflasche, 50 g
  ACRO165590500
Dimethyldisulfid 99%
  ACRO165590500
 :  624-92-0
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid 99%
Glasflasche, 50 g
 :  624-92-0
25,10 €
1 * 50 g
 :  Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
  •  :624-92-0
  •  :C₂H₆S₂
  •  :MFCD00008561
  •  :94.2 g/mol
  •  :108…110 °C (760 mmHg)
  •  :–85 °C
  •  :1,0625 g/cm³
  •  :16 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :210-871-0
  •  :2381
  •  :3,II
  • Appearance:
    Clear yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.06 %
  • GC:
    ≥98.5 %
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 g