AuftragsverfolgungKontakt
Dimethyldisulfid 99% | Avantor
Dimethyldisulfid 99%
Glasflasche, 2,5 kg
Artikelnr. ACRO165590025
Giftig
Umwelt
Entzündlich
Dimethyldisulfid 99%
Artikelnr. ACRO165590025
CAS Nummer:  624-92-0
Dimethyldisulfid 99%
Dimethyldisulfid 99%
Glasflasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  624-92-0
Preis
168,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Dimethyl disulphide, Methyl disulphide
  • CAS Nummer:624-92-0
  • Formel:C₂H₆S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008561
  • Molekulargewicht:94.2 g/mol
  • Siedepunkt:108…110 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:–85 °C
  • Dichte:1,0625 g/cm³
  • Blitzpunkt:16 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:210-871-0
  • UN:2381
  • ADR:3,II
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.5243 to 1.5263 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤0.06 %
  • GC:
    ≥98.5 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    2,5 kg