Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumchlorid 97% | Avantor

Hydroxylammoniumchlorid 97%

Kst.-Trommel, 5 kg
Artikelnr. ACRO170360050
Ätzend
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Hydroxylammoniumchlorid 97%
Artikelnr. ACRO170360050
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid 97%
Hydroxylammoniumchlorid 97%

Kst.-Trommel, 5 kg

CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
655,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:13,04853
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:155…158 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:155…158 °C (Zersetzung)
  • Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III

Dokumente

Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance:
    White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    151 to 157 °C (Dec)
  • Titration with NaOH:
    ≥96.0 %

Spezifikationen

  • Packung:
    Kst.-Trommel
  • VE:
    5 kg

Spezifikationen

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.