Vanadium(V)oxid 99.6+%
Glasflasche, 1 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Vanadium(V)oxid 99.6+%
Artikelnr. ACRO206420010
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 1314-62-1
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- CAS Nummer:1314-62-1
- Formel:O₅V₂
- MDL-Nummer:MFCD00011457
- Molekulargewicht:181.88 g/mol
- Merck-Index:13,09987
- Siedepunkt:1750 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:690 °C
- Dichte:3,35 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:215-239-8
- UN:2862
- ADR:6.1,III
Dokumente
ACRO20642
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Yellow to orange-brown Powder
- Assay:≥99.60 %
- Chromium (Cr):≤100 ppm
- Iron (Fe):≤300 ppm
- Potassium (K):≤200 ppm
- Silicon (Si):≤200 ppm
- Sodium (Na):≤200 ppm
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 kg