AuftragsverfolgungKontakt
Digoxin 95%
Glasflasche, 5 g
Artikelnr. ACRO228120050
Giftig
Digoxin 95%
Artikelnr. ACRO228120050
CAS Nummer:  20830-75-5
Digoxin 95%
Digoxin 95%
Glasflasche, 5 g
CAS Nummer:  20830-75-5
Preis
378,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:20830-75-5
  • Formel:C₄₁H₆₄O₁₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003674
  • Molekulargewicht:780.95 g/mol
  • Schmelzpunkt:248…250 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:248…250 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:244-068-1
  • UN:3462
  • ADR:6.1,II
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤1 % (500 mg) (vacuum)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥94 % (on dried substance)
  • Specific optical rotation:
    +10° to +13° (20°C, 589 nm) (c=2, anhydr. pyridine) (on dried substance)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    5 g
Spezifikationen