n-Hexan 95+% für die HPLC
Glasflasche, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan 95+% für die HPLC
Artikelnr. ACRO232100025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 110-54-3
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
- CAS Nummer:110-54-3
- Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL-Nummer:MFCD00009520
- Molekulargewicht:86.18 g/mol
- Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:–95 °C
- Dichte:0,659 g/cm³
- Blitzpunkt:–22 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:1208
- ADR:3,II
Dokumente
ACRO23210
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.01 %
- GC:≥95.0 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.7
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:2,5 L
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.