Progesteron 98%
Glasflasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:57-83-0
- Formel:C₂₁H₃₀O₂
- MDL-Nummer:MFCD00003658
- Schmelzpunkt:126…131 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-350-6
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:126 to 131 °C
- Loss on drying:≤0.5 % (500 mg, 105 °C, 2 hrs)
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:+186° to +194° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol) (on dried substance)
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:100 g