D(-)-Sorbit 97%
Glasflasche, 5 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- CAS Nummer:50-70-4
- Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00004708
- Molekulargewicht:182.17 g/mol
- Merck-Index:13,08797
- Siedepunkt:295 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:95…99 °C
- Dichte:1,524 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:≥ 100 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-061-5
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤1.5 %
- Sulfated ash:≤0.1 %
- HPLC:≥96.0 % (on anhydrous substance)
- Specific optical rotation:+4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance)
- Lead (Pb):≤0.5 ppm
- Nickel (Ni):≤1 ppm
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:5 g