2-Phenylethanol 99%
Kst.-Trommel, 10 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
- CAS Nummer:60-12-8
- Formel:C₆H₅CH₂CH₂OH
- MDL-Nummer:MFCD00002886
- Molekulargewicht:122.17 g/mol
- Merck-Index:12,07370
- Siedepunkt:219 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:–27 °C
- Dichte:1,02 g/cm³
- Blitzpunkt:102 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-456-2
- ADR:6.1,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerACRO13018
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ACRO130182500_TDS_EN
Produktspezifikation
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5300 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Specific gravity:(25/25°C) 1.016 to 1.021
- UV:at 220 nm A: ≤0.04
- Titration after Ion exchange:≥99.0 % (on dry substance)
- Membrane filtration test:(on 0.2 M soln.) Passes test
- Suitability:(HPLC gradient) Passes test
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:10 L