AuftragsverfolgungKontakt
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
Glasflasche, 100 g
Catalog # ACRO107271000
Corrosive
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
Catalog # ACRO107271000
CAS Number:  4870-65-9
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
(±)-α-Bromphenylessigsäure 97%
Glasflasche, 100 g
CAS Number:  4870-65-9
Price
334,00 €
Log in for availability
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyms:  α-Bromophenylacetic Acid, DL-α-Bromophenylacetic acid
  • CAS Number:4870-65-9
  • Formula:C₈H₇BrO₂
  • MDL Number:MFCD00004206
  • Molecular Weight:215.0440 g/mol
  • Melting Pt:82…83 °C
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • UN:3261
  • ADR:8,II
Documents
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    White to yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • HPLC:
    ≥96.0 %
  • GC:
    ≥98.5 %
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g
Specifications