AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxyharnstoff 98%
Glasflasche, 100 g
Artikelnr. ACRO151681000
Gesundheit
Hydroxyharnstoff 98%
Artikelnr. ACRO151681000
CAS Nummer:  127-07-1
Hydroxyharnstoff 98%
Hydroxyharnstoff 98%
Glasflasche, 100 g
CAS Nummer:  127-07-1
Preis
791,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS Nummer:127-07-1
  • Formel:CH₄N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00007943
  • Molekulargewicht:76.05 g/mol
  • Merck-Index:13,04874
  • Siedepunkt:296 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:142…146 °C (Zers.)
  • Schmelzpunkt:142…146 °C (Zersetzung)
  • Lagertemperatur:Kühlschrank
  • EINECS:204-821-7
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    142 to 146 °C
  • Titration Iodometric:
    ≥97.5 % (on dried substance)
  • Loss on drying:
    ≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 g
Spezifikationen