AuftragsverfolgungKontakt
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
Glasflasche, 500 g
Artikelnr. ACRO102425000
Reizend
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
Artikelnr. ACRO102425000
CAS Nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon 98%
Glasflasche, 500 g
CAS Nummer:  498-02-2
Preis
241,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS Nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008747
  • Molekulargewicht:166.18 g/mol
  • Merck-Index:13,00746
  • Siedepunkt:295…300 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:112…116 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:207-854-5
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Yellow to brown Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    112 to 116 °C
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • GC:
    ≥97.5 %
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 g