Paracetamol 98%
Kst.-Trommel, 5 kg
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
- CAS Nummer:103-90-2
- Formel:C₈H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00002328
- Molekulargewicht:151.16 g/mol
- Merck-Index:13,00048
- Siedepunkt:388 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:168…172 °C
- Dichte:1,293 g/cm³
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:203-157-5
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:168 to 172 °C
- HPLC:≥97.5 %
- Gel strength:500 to 1000 g/cm² (1.5 % at 20 °C)
- Ash:≤6 %
- Microbial contamination:≤1000 /g (Total plate count)
- pH:5.7 to 7.5 (1.5 % in water)
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:5 kg