AuftragsverfolgungKontakt
n-Hexan 99+% zur Analyse
n-Hexan 99+% zur Analyse
Metalltrommel, 25 L
Artikelnr. ACRO160780251
Reizend
Gesundheit
Umwelt
Entzündlich
n-Hexan 99+% zur Analyse
Artikelnr. ACRO160780251
CAS Nummer:  110-54-3
n-Hexan 99+% zur Analyse
n-Hexan 99+% zur Analyse
Metalltrommel, 25 L
CAS Nummer:  110-54-3
Preis
1 520,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
  • CAS Nummer:110-54-3
  • Formel:H₃C(CH₂)₄CH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00009520
  • Molekulargewicht:86.18 g/mol
  • Merck-Index:13,04712
  • Siedepunkt:69 °C (760 mmHg)
  • Schmelzpunkt:–95 °C
  • Dichte:0,659 g/cm³
  • Blitzpunkt:–22 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:203-777-6
  • UN:1208
  • ADR:3,II
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Water:
    ≤0.02 % (Coulometric)
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.002 %
  • Calcium (Ca):
    ≤0.5 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.1 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.1 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Sulfur compounds (as S):
    ≤0.005 %
  • Free acid (CH3COOH):
    ≤0.002 %
  • Thiophene:
    Passes test
Spezifikationen
  • Packung:
    Metalltrommel
  • VE:
    25 L
Spezifikationen