2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Glasflasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
2,5-Dimethoxybenzaldehyd 97%
Artikelnr. ACRO115395000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 93-02-7
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:93-02-7
- Formel:C₉H₁₀O₃
- MDL-Nummer:MFCD00003314
- Molekulargewicht:166.18 g/mol
- Siedepunkt:146 °C (10 mmHg)
- Schmelzpunkt:45…50 °C
- Blitzpunkt:113 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-211-5
Dokumente
ACRO11539
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:46 to 51 °C
- Water:≤0.5 %
- GC:≥96.0 %
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:500 g