Diethylphthalat 99%
Kst.-Trommel, 10 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Phthalic acid diethyl ester
- CAS Nummer:84-66-2
- Formel:C₁₂H₁₄O₄
- MDL-Nummer:MFCD00009111
- Molekulargewicht:222.24 g/mol
- Merck-Index:12,07527
- Siedepunkt:298…299 °C (760 mmHg)
- Schmelzpunkt:-3 °C
- Dichte:1,118 g/cm³
- Blitzpunkt:156 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:201-550-6
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.5010 to 1.5030 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤25 APHA
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Trommel
- VE:10 L