AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin 99+% | Avantor
L(-)-Prolin 99+%
Glasflasche, 500 g
Artikelnr. ACRO157625000
L(-)-Prolin 99+%
Artikelnr. ACRO157625000
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin 99+%
L(-)-Prolin 99+%
Glasflasche, 500 g
CAS Nummer:  147-85-3
Preis
616,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Merck-Index:13,07871
  • Siedepunkt:245 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:228…233 °C
  • Dichte:1,35 g/cm³
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:205-702-2
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.3 % (105°C, 3 hrs)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • UV transmittance:
    ≥95 % (c=10, H2O, 430 nm) 1 cm cell
  • pH:
    5.5 to 7 (2.5 % at 25°C)
  • Specific optical rotation:
    -84.5° to -86.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
  • Titration with HClO4:
    99.0 to 101.0 %
  • Chloride (Cl):
    ≤200 ppm
  • Sulfate (SO4):
    ≤200 ppm
  • Ammonium (NH4):
    ≤200 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤1 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤10 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤10 ppm
  • Other amino acids:
    ≤0.5 % (TLC)
  • Insoluble matter:
    ≤0.005 % (in water)
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 g