AuftragsverfolgungKontakt
Caprinaldehyd 95%
Glasflasche, 500 mL
  ACRO154975000
Caprinaldehyd 95%
  ACRO154975000
 :  112-31-2
Caprinaldehyd 95%
Caprinaldehyd 95%
Glasflasche, 500 mL
 :  112-31-2
77,70 €
1 * 500 mL
 :  Decylaldehyde, Decanal, Decyl aldehyde
  •  :112-31-2
  •  :C₁₀H₂₀O
  •  :MFCD00007031
  •  :156.27 g/mol
  •  :207…209 °C (760 mmHg)
  •  :7 °C
  •  :0,83 g/cm³
  •  :85 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :203-957-4
  • Appearance:
    Clear colorless to light yellow Liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4270 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥94 %
  • NMR (1H-NMR):
    Consistent with structure
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL