AuftragsverfolgungKontakt
Kolophonium
Kolophonium
Kst.-Flasche, 2,5 kg
Artikelnr. ACRO419170025
Reizend
Kolophonium
Artikelnr. ACRO419170025
CAS Nummer:  8050-09-7
Kolophonium
Kolophonium
Kst.-Flasche, 2,5 kg
CAS Nummer:  8050-09-7
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
  • CAS Nummer:8050-09-7
  • MDL-Nummer:MFCD00132205
  • Schmelzpunkt:75…81 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
  • Blitzpunkt:180 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-475-7
Documents
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    72 to 83 °C
  • Acid value:
    156 to 182 mg KOH/g
  • Uniformity coefficient:
    ≤1.8
  • Moisture holding capacity:
    53 to 58 % (H+)
  • Total volume capacity:
    ≥1.8 eq/l (H+)
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    2,5 kg