AuftragsverfolgungKontakt
Buffer solution pH 10, carbonate buffer | Avantor
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonat, Farblos, Plastic bottle, 2,5 L
Artikelnr. ACRO258600025
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Artikelnr. ACRO258600025
CAS Nummer:  
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
Buffer solution pH 10, carbonate buffer
10.00, ±0,02, Carbonat, Farblos, Plastic bottle, 2,5 L
CAS Nummer:  
Preis
123,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
CAS No.: 1332-57-6
MDL No.: MFCD00036143
Appearance: Clear colourless solution
Storage Temperature: Ambient
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic bottle
  • pH-Puffertyp:
    Carbonat
  • VE:
    2,5 L
  • Farbe:
    Farblos
  • pH Genauigkeit:
    ±0,02
  • pH-Wert:
    10.00
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.