Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung, 7,00, ±0,02, Phosphat, Plastic bottle, 2,5 L
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Artikelnr. ACRO258590025
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Plastic bottle
- pH-Puffertyp:Phosphat
- VE:2,5 L
- Bezeichnung:di-Natriumhydrogenphosphat in wässriger Lösung
- pH Genauigkeit:±0,02
- pH-Wert:7,00
- Cat. No.:ACRO258590025
- Aussehen:Clear colourless solution
- Konzentration:3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre