ContactUsLinkComponent
B ClearKlensIPA sterilIPA70%300ml7514935Steriles Desinfektionsmittel,Aerosol,70% Isopropylalkohol,30% Wasser (purified water), 0,2µm gefiltert, Gamma bestrahltund zweifach verpackt , 300 ml Aerosol-Flasche, VE 12 x 300 ml 1 * 12 Fl
Artikelnr. DIVY7514935
Lieferant:  Diversey
B ClearKlensIPA sterilIPA70%300ml7514935Steriles Desinfektionsmittel,Aerosol,70% Isopropylalkohol,30% Wasser (purified water), 0,2µm gefiltert, Gamma bestrahltund zweifach verpackt , 300 ml Aerosol-Flasche, VE 12 x 300 ml 1 * 12 Fl
Artikelnr. DIVY7514935
Lieferant:  Diversey
Frequently Bought Together