VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg
Weiß, XL, 108 cm
Diese Einweg-Labormäntel werden aus PP (48 g/m²) mit PE-Laminierung (24 g/m²) gefertigt. Sie haben zwei Taschen (eine Brusttasche und eine untere Tasche).
- Wasserdicht
- Konisch zulaufender Kragen, Einfassnähte
- Druckknopfverschluss und Gummizug an den Ärmeln
- Einzeln verpackt (1 Mantel pro Polybeutel)
Gewicht: 48 g/m²
Länge: 1020 mm; 870 mm (Ärmel)
Farbe: weiß
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Länge:108 cm
- Seq:02
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:113-8267
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor|Lebensmittel-Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:48 g/m²