VWR®, Labormäntel, PP/PE, Einweg
Weiß, L, 100 cm
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Einweg-Labormäntel werden aus PP (48 g/m²) mit PE-Laminierung (24 g/m²) gefertigt. Sie haben zwei Taschen (eine Brusttasche und eine untere Tasche).
- Wasserdicht
- Konisch zulaufender Kragen, Einfassnähte
- Druckknopfverschluss und Gummizug an den Ärmeln
- Einzeln verpackt (1 Mantel pro Polybeutel)
Gewicht: 48 g/m²
Länge: 1020 mm; 870 mm (Ärmel)
Farbe: weiß
Spezifikationen
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Seq:01
- Taschen:Mit Taschen
- Cat. No.:113-8266
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Labor|Lebensmittel-Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:48 g/m²